Få mere at vide
1-Naphthyl acetate, 99%
Artikelnummer. 11438087
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438087 50 g 50g
11448087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17482.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 830-81-9 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-81-9
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00003922
InChI nøgle VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
IUPAC navn naphthalen-1-ylacetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl acetate
Smeltepunkt 43°C to 46°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 50 g
Beilstein 2046403
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.