Få mere at vide
1-Naphthyl acetamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl acetamide |
| CAS | 86-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Naphthyl acetamide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14) |
| SMIL | NC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| Vis mere |