Få mere at vide
1-Naphthyl acetamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327993
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30327993 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30327993 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV15450000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl acetamide
CAS 86-86-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Naphthyl acetamide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H11 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
SMIL NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 2-naphthalen-1-ylacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 5 ml
Formel vægt 185.0841 g/mol