Få mere at vide
1-Naftholchlorid, TRC
Artikelnummer. 30464897
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30464897 25 g
1 options
Artikelnummer. 30464897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49704025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoyl Chloride
CAS 879-18-5
Molekylær formel C11H7ClO
Mængde 25 g
Synonym 1-Naphthoyl Chloride, 1-(Chlorocarbonyl)naphthalene, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Chloride, 1-Naphthoic Acid Chloride, 1-Naphthylcarbonyl Chloride, NSC 9841, α-Naphthoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMIL ClC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn nafthen-1-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 190.63
Formel vægt 190.0185
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.