Få mere at vide
1-Naphthoylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10409950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10409950 10 g Glasflaske 10g
10559263 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10409950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270380100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879-18-5
Molekylær formel C11H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 190.63
MDL nummer MFCD00004002
InChI nøgle NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
IUPAC navn naphthalen-1-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoyl chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16 °C til 19 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 190 °C (35,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,6515 til 1,6535
Mængde 10 g
Beilstein 09, 648
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 190.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller, pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.