Få mere at vide
1-Naphthoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11421778
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421778 250 g 250g
11401778 10 g 10g
11411778 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14460.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190,63 g/mol
1-Naphthoylchlorid er blevet brugt som derivatiseringsreagens ved analyse af kortkædede dodecylalkoholethoxylater og dodecylalkohol ved fastfaseekstraktion kombineret med dispersiv væske-væske mikroekstraktionsmetode, som fluorescerende mærkningsreagens ved bestemmelse af T-2- og HT-2-toksiner ved HP-fluorescens-detektion ved tilstedeværelse af Arn-dt-fluorescerende fluorescerende fluorescerende mikro-ekstraktionsmetode. trimethylsilyldiazomethan og til fremstilling af 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Naphthoylchlorid er blevet brugt som
derivatiseringsreagens ved analyse af kortkædede dodecylalkoholethoxylater og dodecylalkohol ved fastfaseekstraktion kombineret med dispersiv væske-væske mikroekstraktionsmetode, som fluorescerende mærkningsreagens ved bestemmelse af T-2 og HT-2 toksiner ved HP-fluorescensdetektion ved syncensdetektion med ArndtE tilstedeværelse af trimethylsilyldiazomethan og ved fremstilling af 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indol.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, aminer, alkoholer, aktive metaller og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879-18-5
Molekylær formel C11H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 190.63
MDL nummer MFCD00004002
InChI nøgle NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
IUPAC navn naphthalen-1-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoyl chloride
Smeltepunkt 16 °C til 19 °C
Tæthed 1.265
Kogepunkt 118 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.6525
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 775785
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 190.63
Procent renhed 98%