Få mere at vide
1-Naphtholbenzein, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphtholbenzein |
| Smeltepunkt | 243°C to 245°C |
| CAS | 145-50-6 |
| MDL nummer | MFCD00078492 |
| Synonym | 1-Naphtholbenzein, 1-Naphtholbenzein |
| Mængde | 5 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.43 |
| Grad | Research |