Få mere at vide
1-Naphthol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237845
Skift visning
Mængde:
50 kg
Artikelnummer. Mængde
32237845 50 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32237845 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222899050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol
CAS 90-15-3
Tæthed 1.28 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 288°C (1013 hPa)
Flammepunkt 125°C (closed cup)
Smelteområde 94°C to 96°C
Mængde 50 kg
Synonym 1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthol
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Grad Not Available