missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthol, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15841761
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15841761 1 kg
15831761 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15841761 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8222891000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90-15-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 144.17

Tekniske data

Smeltepunkt 94°C to 96°C
Tæthed 1.28 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 288°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003930
Mængde 1 kg
Synonym 1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.