Få mere at vide
1-Naphthol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050491
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050491 25 mg
18080560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050491 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0043.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Naphthol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol
CAS 90-15-3
Analyt- eller komponentnavne 1-Naphthol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Duloxetine Hydrochloride Imp. D (EP), Duloxetine Imp. D (EP), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, alpha-Hydroxynaphthalene, alpha-Naphthol, alpha-Naphthyl alcohol, Duloxetine Hydrochloride Impurity D, Duloxetine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
SMIL Oc1cccc2ccccc12
IUPAC navn Naphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 144,0575 g/mol