Få mere at vide
1-Naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10499750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499750 250 g Glass Jar 250g
1 options
Artikelnummer. 10499750 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0300/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 90-15-3
Smeltepunkt 95°C
Farve Beige
Kogepunkt 278°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C10H8O
MDL nummer 3930
Mængde 250 g
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
InChI nøgle KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
IUPAC navn naphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 144.173
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
Formel vægt 144.17g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.