Få mere at vide
1-Naphthol-D7, TRC
Artikelnummer. 30477211
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30477211 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN36799610MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol-d7 (ring d7)
CAS 124251-84-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 2H7 H O
Mængde 10 mg
Synonym 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 1-Naphthol-d7, 1-Naphthol (ring-D7)
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.1015
Procent renhed >95