Få mere at vide
1-Naphthol, 99%
Artikelnummer. 11483824
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483824 500 g 500g
11473824 100 g 100g
11493824 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11483824 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11862.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144,173 g/mol
1-Naphthol bruges som en forløber i fremstillingen af forskellige azofarvestoffer og lægemidler såsom nadolol. Det bruges som biomarkører. Det bruges i analytisk kemi som Molischs reagens (1-naphthol opløst i ethanol) til at kontrollere tilstedeværelsen af kulhydrater. Det spiller en væsentlig rolle med natriumhypobromit at påvise tilstedeværelsen af arginin i proteiner, som kaldes Sakaguchi-testen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Naphthol bruges som forløber ved fremstilling af forskellige azofarvestoffer og lægemidler såsom nadolol. Det bruges som biomarkører. Det bruges i analytisk kemi som Molischs reagens (1-naphthol opløst i ethanol) til at kontrollere tilstedeværelsen af kulhydrater. Det spiller en væsentlig rolle med natriumhypobromit at påvise tilstedeværelsen af arginin i proteiner, som kaldes Sakaguchi-testen.
Opløselighed Opløselig i benzen, chloroform
, ether og ethanol.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-15-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.173
MDL nummer MFCD00003930
InChI nøgle KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC navn naphthalen-1-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol
Smeltepunkt 95 °C til 97 °C
Tæthed 1.28
Kogepunkt 278 °C til 280 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Lugt Svag, fenol-lignende
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1817321
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,6383
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, kloroform, ether og ethanol.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Naphthol