Få mere at vide
1-Naphthol, 99%
Artikelnummer. 11473824
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473824 100 g 100g
11483824 500 g 500g
11493824 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473824 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11862.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144,173 g/mol
1-Naphthol bruges som en forløber i fremstillingen af forskellige azofarvestoffer og lægemidler såsom nadolol. Det bruges som biomarkører. Det bruges i analytisk kemi som Molischs reagens (1-naphthol opløst i ethanol) til at kontrollere tilstedeværelsen af kulhydrater. Det spiller en væsentlig rolle med natriumhypobromit at påvise tilstedeværelsen af arginin i proteiner, som kaldes Sakaguchi-testen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Naphthol bruges som forløber ved fremstilling af forskellige azofarvestoffer og lægemidler såsom nadolol. Det bruges som biomarkører. Det bruges i analytisk kemi som Molischs reagens (1-naphthol opløst i ethanol) til at kontrollere tilstedeværelsen af kulhydrater. Det spiller en væsentlig rolle med natriumhypobromit at påvise tilstedeværelsen af arginin i proteiner, som kaldes Sakaguchi-testen.
Opløselighed Opløselig i benzen, chloroform
, ether og ethanol.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-15-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.173
MDL nummer MFCD00003930
InChI nøgle KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC navn naphthalen-1-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol
Smeltepunkt 95 °C til 97 °C
Tæthed 1.28
Kogepunkt 278 °C til 280 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Lugt Svag, fenol-lignende
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1817321
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,6383
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, kloroform, ether og ethanol.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Naphthol