Få mere at vide
1-Naphthol, 99+%
Artikelnummer. 10675942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675942 100 g Glasflaske 100g
10417330 500 g Glasflaske 500g
10217303 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10675942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 DKK
    197.65 DKK / 100g
    Spare 37.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
1-nafthol, 99+%, C10H8O, CAS Number-90-15-3, 1-hydroxynaphthalen, 1-nafthalen, 1-nafthol, alfa-nafthol, basf ursol ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naphthol, tertral ern, 100g, 06, 596, 278,0 grader. C til 280,0 grader. C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, Beige-Grå til Brun, 201-969-4, 125 grader. C | CAS: 90-15-3 | C10H8O | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-15-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00003930
InChI nøgle KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
PubChem CID 7005
ChEBI CHEBI:10319
IUPAC navn naphthalen-1-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95,0 °C til 97,0 °C
Farve Beige-grå til brun
Kogepunkt 278,0 °C til 280,0 °C
Flammepunkt 125 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 596
Merck Index 15, 6468
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, alkohol og ether, frit opløselig i kloroform, alkalihydroxid, opløsninger
Formel vægt 144.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinske flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.