missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthol-4-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30479468
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479468 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN32505050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Naphthol-4-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 6099-57-6
Molekylær formel C10H7NaO4S
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 246.21
Formel vægt 245.9963
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.