Få mere at vide
MedChemExpress 1-Naphthol
Artikelnummer. 16402728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16402728 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16402728 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYY1309
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress 1-naphthol is an excited state proton transfer (ESPT) fluorescent molecular probe.
Tekniske data
CAS 90-15-3
Molekylvægt (g/mol) 144.17 g/mol
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opbevaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Opløselighed Ethanol : 100 mg/mL (693.63 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic)
Synonym Furro ER ∣ NSC 9586 ∣ Nako TRB
Mål NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Produkttype Natural Products