Få mere at vide
1-Naftet hydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11372107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372107 25 g 25g
11362107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07942.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 43038-45-5 | C11H10N2O | 186,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43038-45-5
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
MDL nummer MFCD00016804
InChI nøgle VMFUMDXVTKTZQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthohydrazide, 1-naphthhydrazide, 1-naphthalenecarbohydrazide, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydrazide, 1-naphthoic hydrazide, .alpha.-naphthoylhydrazine, naphthalene-1-carboxylic acid hydrazide, naphthalenecarbohydrazide, a-naphthoylhydrazine, 1-naphthohydrazide #
PubChem CID 72689
IUPAC navn naphthalen-1-carbohydrazid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoic hydrazide
Smeltepunkt 166 °C til 168 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2966714
Formel vægt 186.21
Procent renhed ≥98%