Få mere at vide
1-Naphthoic Acid-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthoic Acid-d7 |
| CAS | 634179-80-9 |
| Molekylær formel | C11 2H7 H O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0964 |