Få mere at vide
1-Naftholsyre, 98%
Artikelnummer. 15790799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15790799 100 g Plastflaske 100g
10081470 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.26 DKK
    629.65 DKK / 100g
    Spare 69.61 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-55-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00004007
InChI nøgle LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC navn naphthalen-1-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158,0 °C til 162,0 °C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C10H7CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 647
Merck Index 15, 6466
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: frit opløselige i varm alkohol og ether
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver