Få mere at vide
1-naphtoinsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444003
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444003 100 g 100g
11434003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10273.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
1-naphthoinsyre bruges som mellemprodukt til syntese af lægemidler, fotokemikalier, plantevæksthormoner, farvestoffer og andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Naphthoic acid anvendes som et mellemprodukt til
syntese af lægemidler, fotokemikalier, plantevæksthormoner, farvestoffer og andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Frit opløselig i varm alkohol og æter. Lidt opløseligt i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-55-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
MDL nummer MFCD00004007
InChI nøgle LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC navn naphthalen-1-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoic acid
Smeltepunkt 160°C to 162°C
Tæthed 1.398
Kogepunkt >300°C
Flammepunkt 195°C (383°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1908896
Merck Index 14,6381
Opløselighedsinformation Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%