Få mere at vide
1-Naftholsyre, 98%
Artikelnummer. 11434003
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434003 25 g 25g
11444003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10273.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
1-naphthoinsyre bruges som mellemprodukt til syntese af lægemidler, fotokemikalier, plantevæksthormoner, farvestoffer og andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Naphthoic acid anvendes som et mellemprodukt til
syntese af lægemidler, fotokemikalier, plantevæksthormoner, farvestoffer og andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Frit opløselig i varm alkohol og æter. Lidt opløseligt i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-55-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
MDL nummer MFCD00004007
InChI nøgle LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
PubChem CID 6847
ChEBI CHEBI:36466
IUPAC navn naphthalen-1-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthoic acid
Smeltepunkt 160 °C til 162 °C
Tæthed 1.398
Kogepunkt >300 °C
Flammepunkt 195 °C (383 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1908896
Merck Index 14,6381
Opløselighedsinformation Frit opløselig i varm alkohol og ether. Let opløseligt i varmt vand.
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxylic acid