Få mere at vide
1-Naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthohydrazide |
| CAS | 43038-45-5 |
| Molekylær formel | C11H10N2O |
| MDL nummer | MFCD00016804 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | NNC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhed | 98% |