Få mere at vide
1-Naphthamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthamide |
| CAS | 2243-81-4 |
| Molekylær formel | C11H9NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NSC 38871, Naphthylacetamide, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13) |
| SMIL | NC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC navn | naphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.2 |
| Formel vægt | 171.07 |