Få mere at vide
1-naphthalenthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10597552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10597552 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10597552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415270050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthalenethiol
Navn note 99%
CAS 529-36-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 131 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H7S
Brydningsindeks 1,6790 til 1,681
MDL nummer MFCD00039599
Mængde 5 g
Merck Index 15, 6463
Specifik vægtfylde 1.15
Synonym 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
InChI nøgle SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC navn naphthalen-1-thiol
Molekylvægt (g/mol) 159.23
PubChem CID 68259
Formel vægt 160.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske