Få mere at vide
1-naphthalenmethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382206
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11382206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03541.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
1-naphthalenmethylamin bruges til at øge den inducerede cirkulære dikroisme (ICD) størrelse udvist af poly[(4-carboxyphenyl)acetylen]. Yderligere reagerer det med monomethoxypoly(ethylenglycol) succinimidocarbonat for at fremstille carbamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-naphthalenmethylamin bruges til at øge den inducerede cirkulære dikroisme (ICD) størrelse udvist af poly[(4-carboxyphenyl)acetylen]. Yderligere reagerer det med monomethoxypoly(ethylenglycol) succinimidocarbonat for at fremstille carbamat.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether og kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-31-0
Molekylær formel C11H12N
Molekylvægt (g/mol) 158.22
MDL nummer MFCD00004048
InChI nøgle NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
IUPAC navn naphthalen-1-ylmethanamin
SMIL [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthalenemethylamine
Tæthed 1.075
Kogepunkt 289°C to 292°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.643
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2206459
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Formel vægt 157.22
Procent renhed ≥98%