Få mere at vide
1-Naftalenmethylamin, 98+%
Artikelnummer. 11372206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372206 1 g 1g
11382206 5 g 5g
11392206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03541.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158,22 g/mol
1-naphthalenmethylamin bruges til at øge den inducerede cirkulære dikroisme (ICD) størrelse udvist af poly[(4-carboxyphenyl)acetylen]. Yderligere reagerer det med monomethoxypoly(ethylenglycol) succinimidocarbonat for at fremstille carbamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-naphthalenmethylamin bruges til at øge den inducerede cirkulære dikroisme (ICD) størrelse udvist af poly[(4-carboxyphenyl)acetylen]. Yderligere reagerer det med monomethoxypoly(ethylenglycol) succinimidocarbonat for at fremstille carbamat.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether og kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-31-0
Molekylær formel C11H12N
Molekylvægt (g/mol) 158.22
MDL nummer MFCD00004048
InChI nøgle NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
IUPAC navn naphthalen-1-ylmethanamin
SMIL [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthalenemethylamine
Tæthed 1.075
Kogepunkt 289 °C til 292 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.643
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2206459
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether og kulstofdisulfid.
Formel vægt 157.22
Procent renhed ≥98%