Få mere at vide
1-Naphthalenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthalenemethanol |
| CAS | 4780-79-4 |
| Molekylær formel | C11H10O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8H2 |
| SMIL | OCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | naphthalen-1-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0732 |