Få mere at vide
1-Naphthalenemethanol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthalenemethanol-d7 |
| CAS | 1189876-86-5 |
| Molekylær formel | C11H3D7O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | α-Naphthylmethanol-d7, α-Naphthylcarbinol-d7, Naphthalen-1-ylmethanol-d7, NSC 5315-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C2C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C1CO |
| IUPAC navn | (naphthalen-1-yl-d7)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.24 |
| Formel vægt | 165.12 |