Få mere at vide
1-Naftalenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11474727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474727 5 g 5g
11464727 1 g 1g
11484727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21219.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13922-41-3 | C10H9BO2 | 171,99 g/mol
1-naphthalenboronsyre er en meget nyttig byggesten til introduktion af en naphthylgruppe gennem krydskoblingsprotokoller. Det er nyttigt i syntesen af polyaromatiske carbonhydrider ved hjælp af Suzuki-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-naphthalenboronsyre er en meget nyttig byggesten til introduktion af en naphthylgruppe gennem krydskoblingsprotokoller. Det er nyttigt i syntesen af polyaromatiske carbonhydrider ved hjælp af Suzuki-reaktionen.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13922-41-3
Molekylær formel C10H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 171.99
MDL nummer MFCD00019722
InChI nøgle HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
PubChem CID 254532
IUPAC navn naphthalen-1-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthaleneboronic acid
Smeltepunkt 204 °C til 210 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2937504
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 171.99
Procent renhed 97%