Få mere at vide
1-Naftaleneddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30010154
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010154 10 g
30009634 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37766510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-87-3
Molekylær formel C12 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid
IUPAC navn 2-naftalen-1-yleddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl acetic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Formel vægt 186.0681
Procent renhed >95%