Få mere at vide
1-Naphthaleneacetic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479997
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16479997 5 g
1 options
Artikelnummer. 16479997 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18570
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MedChemExpress 1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a synthetic auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthaleneacetic acid
CAS 86-87-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Naphthylacetic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (537.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.21
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Powder