Få mere at vide
1-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30778406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30778406 5 g 5g
30773590 1 g 1g
30765213 100 g 100g
30776611 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30778406 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD138845g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
CAS 1517-72-2
Molekylær formel C12H12O
MDL nummer MFCD00016806
Mængde 5 g
SMIL CC(O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Procent renhed 98%