Få mere at vide
1-Naftalenhyd, TRC
Artikelnummer. 30482918
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30482918 1 g
1 options
Artikelnummer. 30482918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3448001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1-aldehyde
CAS 66-77-3
Molekylær formel C11 H8 O
Mængde 1 g
Synonym 1-Naphthalenecarboxaldehyde (9CI','ACI), 1-Naphthaldehyde (8CI), 1-Formylnaphthalene, 1-Naphthylaldehyde, 1-Naphthylcarboxaldehyde, 4-Naphthalene-1-carboxaldehyde, Naphthalene-1-aldehyde, Naphthalene-1-carbaldehyde, NSC 6106, α-Naphthaldehyde, α-Naphthalenecarboxaldehyde, α-Naphthoaldehyde, α-Naphthylaldehyde, α-Naphthylcarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
SMIL O=Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn naftalen-1-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Formel vægt 156.0575