Få mere at vide
1-n-Hexyltheobromin, 98+%
Artikelnummer. 11353167
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353167 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11353167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13597.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1028-33-7 | C13H20N4O2 | 264,33 g/mol
En vasodilator
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Hexyltheobromine
CAS 1028-33-7
Smeltepunkt 80 °C til 81 °C
Molekylær formel C13H20N4O2
MDL nummer MFCD00041424
Mængde 250 mg
Beilstein 270632
Merck Index 14,7127
Synonym pentifylline, 1-hexyltheobromine, 1-n-hexyltheobromine, hexyltheobromine, cosaldon, pentifyllin, cosadon, theobromine, 1-hexyl, sk 7 pharmaceutical, 1-hexyl-3,7-dimethylxanthine
InChI nøgle MRWQRJMESRRJJB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
IUPAC navn 1-hexyl-3,7-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 264.33
PubChem CID 70569
Formel vægt 264.33
Procent renhed ≥98%