Få mere at vide
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium iodide, 98%
Artikelnummer. 15415828
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415828 5 g 5g
15425828 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59487.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 178631-05-5 | C10H19IN2 | 294.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178631-05-5
Molekylær formel C10H19IN2
Molekylvægt (g/mol) 294.18
MDL nummer MFCD12964976
InChI nøgle CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium iodide, dsstox_cid_27927, dsstox_rid_82680, dsstox_gsid_47951, 1-methyl-3-hexylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-me-thylimidazolium iodide, 1h-imidazolium,1-hexyl-3-methyl-,iodide, 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide hplc
PubChem CID 12036651
IUPAC navn 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;iodid
SMIL CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 294.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske