Få mere at vide
1-n-hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfat, 99%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 50 g |
| IUPAC navn | 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorphosphat |
| Formel vægt | 312.24 |
| Procent renhed | 99% |