Få mere at vide
1-n-hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372309
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372309 5 g 5g
11382309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27272.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304680-35-1
Molekylær formel C10H19F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 312.24
MDL nummer MFCD03093296
InChI nøgle YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Brydningsindeks 1.419
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-hexyl-3-methyl-lH-imidazol-3-ium; hexafluor-λ5-phosphanuid
Formel vægt 312.24
Procent renhed 99%