Få mere at vide
1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98%
Beskrivelse
1-n-hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke baser væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride |
| Brydningsindeks | 1.5165 |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 202.72 |
| Procent renhed | 98% |