Få mere at vide
1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98%
Artikelnummer. 11446330
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446330 5 g 5g
11456330 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27178.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 171058-17-6 | C10H19N2 | 167,28 g/mol
1-n-hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke baser væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171058-17-6
Molekylær formel C10H19N2
Molekylvægt (g/mol) 167.28
MDL nummer MFCD03093289
InChI nøgle RVEJOWGVUQQIIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride, hmimcl, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, hmim cl, acmc-209e2c, dsstox_cid_27924, dsstox_rid_82677, dsstox_gsid_47948, ksc491c7f
PubChem CID 2734163
ChEBI CHEBI:61340
IUPAC navn 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL CCCCCC[N+]1=CN(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 202.72
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride