Få mere at vide
1-N-Ethylgaramine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-N-Ethylgaramine Sulfate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31N3O6/c1-4-18-8-5-7(16)9(19)10(20)12(8)24-14-11(21)13(17-3)15(2,22)6-23-14/h7-14,17-22H,4-6,16H2,1-3H3/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| Formel vægt | 349.2213 |