Få mere at vide
1-n-Butylpyridinium chloride, 98%
Artikelnummer. 11313597
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313597 2 g 2g
11303597 10 g 10g
11323597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019740.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1124-64-7 | C9H14ClN | 171.668 g/mol
Derivaterne af 1-n-butylpyridiniumchlorid anvendes til oparbejdning af brugt brændsel, især ved udvinding af højradioaktivt vandigt affald fra forarbejdning af nukleart brændsel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-64-7
Molekylær formel C9H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 171.668
MDL nummer MFCD00060047
InChI nøgle POKOASTYJWUQJG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butylpyridinium chloride, 1-butylpyridin-1-ium chloride, n-butylpyridinium chloride, butylpyridinium chloride, dsstox_cid_11462, dsstox_rid_78879, dsstox_gsid_31462, unii-f8m63j351a, butylpyridiniumchloride, butylpyridine, chloride
PubChem CID 2734171
IUPAC navn 1-butylpyridin-1-ium;chlorid
SMIL CCCC[N+]1=CC=CC=C1.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butylpyridinium chloride
Smeltepunkt 131°C to 132°C
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 171.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk