Få mere at vide
1-(n-Butyl)imidazol, 99%
Artikelnummer. 11302057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302057 100 g 100g
11392047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07793.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.16 DKK
    873.65 DKK / 100g
    Spare 96.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124,19 g/mol
1-(n-Butyl)imidazol anvendes i syntesen af en heterocyklisk mesomer betain og 1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (BIm3S). Det fungerer som en N-koordineret ligand. Det bruges til chiral adskillelse af aminosyrer og anioniske lægemidler ved kapillærelektroforese. Det bruges til fremstilling af substitueret phenylholdig imidazoliumionisk væske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(n-butyl)imidazol anvendes i syntesen af en heterocyklisk mesomer betain og 1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (BIm3S). Det fungerer som en N-koordineret ligand. Det bruges til chiral adskillelse af aminosyrer og anioniske lægemidler ved kapillærelektroforese. Det bruges til fremstilling af substitueret phenylholdig imidazoliumionisk væske.
Opløselighed Opløseligt i Chloroform
, Methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4316-42-1
Molekylær formel C7H12N2
Molekylvægt (g/mol) 124.19
MDL nummer MFCD00042753
InChI nøgle MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
PubChem CID 61347
IUPAC navn 1-butyl-lH-imidazol
SMIL CCCCN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(n-Butyl)imidazole
Tæthed 0.948
Kogepunkt 257 °C
Flammepunkt 145 °C (293 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.48
Mængde 100 g
FN nummer UN2690
Beilstein 109499
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol.
Formel vægt 124.19
Procent renhed 99%