Få mere at vide
1-n-butyl-4-methylpyridiniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456180
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456180 50 g 50g
11446180 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27100.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 343952-33-0 | C10H16BF4N | 237.049 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 343952-33-0
Molekylær formel C10H16BF4N
Molekylvægt (g/mol) 237.049
MDL nummer MFCD03095460
InChI nøgle VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-1adzo, dsstox_cid_29131, dsstox_rid_83350, dsstox_gsid_49275, 1-butyl-4-picolinium tetrafluoroborate, pyridinium, 1-butyl-4-methyl-, tetrafluoroborate 1-, 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate t
PubChem CID 11492406
IUPAC navn 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium;tetrafluorborat
SMIL [B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate
Tæthed 1.2
Brydningsindeks 1.4
Mængde 50 g
Formel vægt 237.06
Procent renhed 99%