missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-n-butyl-4-methylpyridiniumhexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11327119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327119 50 g 50g
11317119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11327119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27355.18
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 401788-99-6 | C10H16F6NP | 295.209 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 401788-99-6
Molekylær formel C10H16F6NP
Molekylvægt (g/mol) 295.209
MDL nummer MFCD03095438
InChI nøgle XBSZSSGZQFAUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate, 4mbppf6, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209jbi, dsstox_cid_29152, dsstox_rid_83371, dsstox_gsid_49296
PubChem CID 11254899
IUPAC navn 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium;hexafluorphosphat
SMIL CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 45°C
Mængde 50 g
Formel vægt 295.22
Procent renhed 99%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.