Få mere at vide
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzen, 99+%
Artikelnummer. 11302959
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302959 1 g 1g
11312959 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27776.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 80221-11-0 | C22H26 | 290,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80221-11-0
Molekylær formel C22H26
Molekylvægt (g/mol) 290.45
MDL nummer MFCD04038794
InChI nøgle UUVMZCQRPVPWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 1,2-bis 4-butylphenyl ethyne, 1-butyl-4-2-4-butylphenyl ethynyl benzene, bis 4-butylphenyl ethyne, 1,2-bis 4-n-butylphenyl acetylene, 1,2-di-4-n-butylphenyl acetylene, 1,1'-ethyne-1,2-diyl bis 4-butylbenzene, 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 99+%
PubChem CID 13710203
IUPAC navn 1-butyl-4-[2-(4-butylphenyl)ethynyl]benzen
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CCCC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Smeltepunkt 40 °C til 42 °C
Kogepunkt 172 °C til 174 °C (0,5 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 290.45
Procent renhed ≥99%