Få mere at vide
1-n-butyl-3-methylpyridiniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461610
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461610 5 g 5g
11471610 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26983.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597581-48-1 | C10H16BF4N | 237.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597581-48-1
Molekylær formel C10H16BF4N
Molekylvægt (g/mol) 237.05
MDL nummer MFCD08458499
InChI nøgle UQEAMJVKASNOMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, n-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-20ak5s, dsstox_cid_29281, dsstox_rid_83400, dsstox_gsid_49325
PubChem CID 17841257
IUPAC navn 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate
Tæthed 1.204
Mængde 5 g
Formel vægt 237.06
Procent renhed 99%