Få mere at vide
1-n-butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329715
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329715 2 g 2g
11339715 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19765.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174899-66-2 | C9H15F3N2O3S | 288.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174899-66-2
Molekylær formel C9H15F3N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 288.285
MDL nummer MFCD03427620
InChI nøgle FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethansulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium triflate, c4mim triflate, bmim otf, acmc-1bwln, basionics™ vs 12, dsstox_cid_29088, dsstox_rid_83307, dsstox_gsid_49232
PubChem CID 2734246
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;trifluormethansulfonat
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 1.295
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.439
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 288.29
Procent renhed 98%