Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, 98+%
Artikelnummer. 11319645
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319645 50 g 50g
11309645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19087.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226,03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat er en ionisk væske, der bruges til forskellige reaktioner, såsom hydrogeneringer, asymmetriske hydrogeneringer forløber i højere enantioselektivitet end i homogen fase. Det bruges også i Suzuki krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat er en ionisk væske, der anvendes til forskellige reaktioner, såsom hydrogeneringer, asymmetriske hydrogeneringer forløber i højere enantioselektivitet end i homogen fase. Det bruges også i Suzuki krydskobling.
Opløselighed
Blandbar med acetone, acetonitril, ethylacetat, isopropylalkohol og methylenchlorid. Ikke blandbar med hexan, toluen og vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174501-65-6
Molekylær formel C8H15BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 226.03
MDL nummer MFCD03095449
InChI nøgle LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Tæthed 1.21
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.422
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandes med acetone, acetonitril, ethylacetat, isopropylalkohol og methylenklorid. Ublandelig med hexan, toluen og vand.
IUPAC navn 1-butyl-3-methyl-lH-imidazol-3-ium; tetrafluorboranid
Formel vægt 226.03
Procent renhed ≥98%