Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, 98+%
Artikelnummer. 11309645
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309645 10 g 10g
11319645 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19087.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226,03 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat er en ionisk væske, der bruges til forskellige reaktioner, såsom hydrogeneringer, asymmetriske hydrogeneringer forløber i højere enantioselektivitet end i homogen fase. Det bruges også i Suzuki krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat er en ionisk væske, der anvendes til forskellige reaktioner, såsom hydrogeneringer, asymmetriske hydrogeneringer forløber i højere enantioselektivitet end i homogen fase. Det bruges også i Suzuki krydskobling.
Opløselighed
Blandbar med acetone, acetonitril, ethylacetat, isopropylalkohol og methylenchlorid. Ikke blandbar med hexan, toluen og vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174501-65-6
Molekylær formel C8H15BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 226.03
MDL nummer MFCD03095449
InChI nøgle LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Tæthed 1.21
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.422
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandes med acetone, acetonitril, ethylacetat, isopropylalkohol og methylenklorid. Ublandelig med hexan, toluen og vand.
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;tetrafluorborat
Formel vægt 226.03
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate