Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfat, 99%
Artikelnummer. 11302849
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302849 5 g 5g
11312849 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27720.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 445473-58-5 | C16H32N2O4S | 348,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445473-58-5
Molekylær formel C16H32N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 348.50
MDL nummer MFCD03788914
InChI nøgle KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate, acmc-20aowg, bmim osu, 1-methyl-3-butylimidazolium octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazoliumoctyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium 1-octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
PubChem CID 12095226
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;octylsulfat
SMIL CCCCN1C=C[N+](C)=C1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate
Mængde 5 g
Formel vægt 348.5
Procent renhed 99%